Ethyl butyrylacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
A12786.18
A12786.30
A12786.18EA
48.54
EUR
A12786.18
A12786.30
Ethyl butyrylacetate ≥98%
Ethyl butyrylacetate
Purity: 98%
CAS No.: 3249-68-1
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: -44°
Boiling Point: 94-95°/12mm
Beilstein Reference: 507689
MDL No.: MFCD00009401
Vzorec:
C₈H₁₄O₃ Teplota varu: 94…95 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: –44 °C Hustota: 0,990 Teplota vzplanutia: 78 °C (172 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009401 Číslo CAS: 3249-68-1 EINECS: 221-835-9 |