Tlačiť
Ethyl butyrylacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
A12786.18 A12786.30
A12786.18EA 48.54 EUR
A12786.18 A12786.30
Ethyl butyrylacetate ≥98%
Ethyl butyrylacetate
Purity: 98% CAS No.: 3249-68-1 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: -44° Boiling Point: 94-95°/12mm Beilstein Reference: 507689 MDL No.: MFCD00009401
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Teplota varu: 94…95 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 0,990
Teplota vzplanutia: 78 °C (172 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009401
Číslo CAS: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9