Tlačiť
4-Piperidinemethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Piperidin-4-ylmethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
497312-25G 497312-5G
SIAL497312-25GEA 767.75 EUR
SIAL497312-25G SIAL497312-5G
4-Piperidinemethanol, Sigma-Aldrich®
4-Piperidinemethanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
Mw: 115.18
Číslo MDL: MFCD00174228
Číslo CAS: 6457-49-4