Tlačiť
4-Piperidinemethanol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Piperidin-4-ylmethanol
L17964.06 L17964.14
L17964.06EA 117.76 EUR
L17964.06 L17964.14
4-Piperidinemethanol ≥97%
4-Piperidinemethanol
Purity: 97% CAS No.: 6457-49-4 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 118-120°/10mm Beilstein Reference: 103071 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00174228
Vzorec: C₆H₁₃NO
Mw: 115.18
Teplota varu: 118…120 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 57…61 °C
Hustota: 0.997
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00174228
Číslo CAS: 6457-49-4
ADR: 8 III