Tlačiť
2-Piperidinemethanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Hydroxymethyl)piperidine
168030250 168031000 168030050
ACRO168030250EA 209.79 EUR
ACRO168030250 ACRO168031000 ACRO168030050
2-Piperidinemethanol 97%
2-Piperidinemethanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
Teplota varu: 100…102 °C (8hPa)
Teplota tavenia: 58…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005987
Číslo CAS: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light orange Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %