Tlačiť
Kadmium standard pro ICP, Specpure®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
13813.ADEA 74.1 EUR
13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
Kadmium standard pro ICP, Specpure®
Standardy Standardy kationické Standardy - kadmium
Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certifikácie: Traceable to NIST