Olovo, standardní roztoky plazmy, Specpure®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13853.AD
13853.AE
13853.AP
14412.AD
14412.AE
14412.AP
13853.ADEA
74.9
EUR
13853.AD
13853.AE
13853.AP
14412.AD
14412.AE
14412.AP
Olovo, standardní roztoky plazmy, Specpure®
Standardy
Standardy kationické
Standardy - olovo
Pb in 5% HNO₃
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certifikácie: Traceable to NIST