Tlačiť
Barium standard solution, 1000 mg/L Ba in 5% kyselině dusičné (from Ba(NO₃)₂) Specpure® standard pro AAS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
88052.AE 88052.AP
88052.AEEA 53.35 EUR
88052.AE 88052.AP
Barium standard solution, 1000 mg/L Ba in 5% kyselině dusičné (from Ba(NO₃)₂) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standrady - barium
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Certifikácie: Traceable to NIST