Tlačiť
Elaidic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
90250-100 90250-250 90250-50 90250-1
CAYM90250-100EA 42.12 EUR
CAYM90250-100 CAYM90250-250 CAYM90250-50 CAYM90250-1
Elaidic acid
Elaidic acid
Vzorec: C₁₈H₃₄O₂
Číslo MDL: MFCD00063954
Číslo CAS: 112-79-8
EINECS: 204-006-6