Tlačiť
Ethyl mercaptoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
M-Clarity™ quality level = MQ100
E34307-100G E34307-25G E34307-5G
SIALE34307-100GEA 440.83 EUR
SIALE34307-100G SIALE34307-25G SIALE34307-5G
Ethyl mercaptoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl mercaptoacetate
Vzorec: C₄H₈O₂S
Číslo MDL: MFCD00004874
Číslo CAS: 623-51-8
EINECS: 210-800-3