Ethyl mercaptoacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 623-51-8
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4580
Odour: Stench
Melting Point: -80°
Boiling Point: 156-159°
Beilstein Reference: 605581
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004874
Vzorec:
C₄H₈O₂S Teplota varu: 156…159 °C Teplota tavenia: –80 °C Hustota: 1,096 Teplota vzplanutia: 48 °C (118 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004874 Číslo CAS: 623-51-8 EINECS: 210-800-3 ADR: 3,III |