Tlačiť
Ethyl mercaptoacetate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118671000 118675000 118670025
ACRO118671000EA 90.65 EUR
ACRO118671000 ACRO118675000 ACRO118670025
Ethyl mercaptoacetate 99%
Ethyl mercaptoacetate
Vzorec: C₄H₈O₂S
Teplota varu: 54 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004874
Číslo CAS: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
OSN: 1228
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %