Tlačiť
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D69300-25G D69300-5G
SIALD69300-25GEA 1845.97 EUR
SIALD69300-25G SIALD69300-5G
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂N₃O₂
Číslo MDL: MFCD00006107
Číslo CAS: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6