4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine
H50493.03
H50493.06
H50493.03EA
72.2
EUR
H50493.03
H50493.06
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine ≥97%
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 1780-26-3
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Melting Point: 41-45°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00090472
Vzorec:
C₅H₄Cl₂N₂ Teplota tavenia: 41…45 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00090472 Číslo CAS: 1780-26-3 ADR: 8,III |