Tlačiť
2-Chloro-4-methylpyrimidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31903.03 H31903.09
H31903.03EA 25.63 EUR
H31903.03 H31903.09
2-Chloro-4-methylpyrimidine 99%
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Purity: 99% CAS No.: 13036-57-2 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Melting Point: 45-48° MDL No.: MFCD00054434
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Teplota tavenia: 45…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054434
Číslo CAS: 13036-57-2