Tlačiť
Copper(II) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
229636-100G 229636-25G 229636-5G
SIAL229636-100GEA 517.05 EUR
SIAL229636-100G SIAL229636-25G SIAL229636-5G
Copper(II) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) nitrate hydrate
Vzorec: CuN₂O₆·H₂O
Číslo MDL: MFCD00149669
Číslo CAS: 13778-31-9
EINECS: 221-838-5
OSN: 1477
ADR: 5.1,II