Tlačiť
2,5-Dibromohydroquinone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
574619-25G 574619-5G
SIAL574619-25GEA 343.36 EUR
SIAL574619-25G SIAL574619-5G
2,5-Dibromohydroquinone, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromohydroquinone
Vzorec: C₆H₄Br₂O₂
Mw: 267.9
Číslo MDL: MFCD00192664
Číslo CAS: 14753-51-6