Tlačiť
Pyridoxal hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, Pyridoxal HCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9130-5G P9130-100G P9130-25G P9130-500MG
SIALP9130-5GEA 159.25 EUR
SIALP9130-5G SIALP9130-100G SIALP9130-25G SIALP9130-500MG
Pyridoxal hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Pyridoxal hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₃
Číslo MDL: MFCD00012809
Číslo CAS: 65-22-5
EINECS: 200-602-5