Tlačiť
Pyridoxal hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, Pyridoxal HCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
P6155-25G P6155-5G
SIALP6155-25GEA 1012.84 EUR
SIALP6155-25G SIALP6155-5G
Pyridoxal hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Pyridoxal hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₃
Číslo MDL: MFCD00012809
Číslo CAS: 65-22-5
EINECS: 200-602-5