Tlačiť
Pyridoxal hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, Pyridoxal HCl
93759-5G 93759-100G 93759-25G
SIAL93759-5GEA 101.48 EUR
SIAL93759-5G SIAL93759-100G SIAL93759-25G
Pyridoxal hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Pyridoxal hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₃
Číslo MDL: MFCD00012809
Číslo CAS: 65-22-5
EINECS: 200-602-5