Pyridoxal hydrochloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A17855.06
A17855.22
A17855.14
A17855.06EA
66.19
EUR
A17855.06
A17855.22
A17855.14
Pyridoxal hydrochloride ≥99%
Pyridoxal hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 65-22-5
Molecular Formula: C8H9NO3.HCl
Formula Weight: 203.63
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3656994
Merck Reference: 14,7978
MDL No.: MFCD00012809
Vzorec:
C₈H₁₀ClNO₃ Teplota tavenia: 172…174 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00012809 Číslo CAS: 65-22-5 EINECS: 200-602-5 Merck Index: 14,7978 |