Tlačiť
Pyridoxal hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, Pyridoxal HCl
352710050 352710010 352710250 352711000 352715000
ACRO352710050EA 109.51 EUR
ACRO352710050 ACRO352710010 ACRO352710250 ACRO352711000 ACRO352715000
Pyridoxal hydrochloride 99%
Pyridoxal hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₃
Mw: 203.62
Teplota tavenia: 171…175 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012809
Číslo CAS: 65-22-5
EINECS: 200-602-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %