Tlačiť
Methyl oxalyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
151440-10G 151440-50G 151440-5G
SIAL151440-10GEA 98.68 EUR
SIAL151440-10G SIAL151440-50G SIAL151440-5G
Methyl oxalyl chloride, Sigma-Aldrich®
Methyl oxalyl chloride
Vzorec: C₃H₃ClO₃
Číslo MDL: MFCD00000705
Číslo CAS: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
OSN: 2920
ADR: 8,II