Methyl oxalyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
L13258.06
L13258.14
L13258.22
L13258.06EA
47.33
EUR
L13258.06
L13258.14
L13258.22
Methyl oxalyl chloride ≥97%
Methyl oxalyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 5781-53-3
Molecular Formula: C3H3ClO3
Formula Weight: 122.51
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4190
Odour: Acrid
Boiling Point: 115-118°
Beilstein Reference: 1071541
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000705
Vzorec:
C₃H₃ClO₃ Teplota varu: 115…118 °C Hustota: 1,332 Teplota vzplanutia: 46 °C (114 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000705 Číslo CAS: 5781-53-3 EINECS: 227-307-4 OSN: 2920 ADR: 8,II |