Tlačiť
Methyl oxalyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
L13258.06 L13258.14 L13258.22
L13258.06EA 47.33 EUR
L13258.06 L13258.14 L13258.22
Methyl oxalyl chloride ≥97%
Methyl oxalyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 5781-53-3 Molecular Formula: C3H3ClO3 Formula Weight: 122.51 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4190 Odour: Acrid Boiling Point: 115-118° Beilstein Reference: 1071541 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000705
Vzorec: C₃H₃ClO₃
Teplota varu: 115…118 °C
Hustota: 1,332
Teplota vzplanutia: 46 °C (114 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000705
Číslo CAS: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
OSN: 2920
ADR: 8,II