Tlačiť
Methyl oxalyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
166000250 166000500
ACRO166000250EA 149.22 EUR
ACRO166000250 ACRO166000500
Methyl oxalyl chloride 97%
Methyl oxalyl chloride
Vzorec: C₃H₃ClO₃
Teplota varu: 118…120 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,33 g/cm³
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000705
Číslo CAS: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4179 to 1.4199 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤200 APHA