Tlačiť
Ethyl oxalyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl oxalyl monochloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Chloroglyoxylate, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl chloroformylformate
118780250 118781000 118785000
ACRO118780250EA 47.33 EUR
ACRO118780250 ACRO118781000 ACRO118785000
Ethyl oxalyl chloride 98%
Ethyl oxalyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClO₃
Teplota varu: 135 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,22 g/cm³
Teplota vzplanutia: 41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000706
Číslo CAS: 4755-77-5
EINECS: 225-285-0
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤200 APHA