Tlačiť
Chlorid vápenatý 2,75% w/v aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
35652.AP 35652.K2
35652.APEA 45.66 EUR
35652.AP 35652.K2
Chlorid vápenatý 2,75% w/v aqueous solution
Chlorid vápenatý
Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00010903
Vzorec: CaCl₂
Mw: 110.98
Teplota varu: 1600
Teplota tavenia: 772
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,01659