Tlačiť
Tetrahydrofuran stabilised, Multisolvent®
Dodávateľ: SCHARLAB
Nebezpečí
Synonymá: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
TE02281000 TE02282500
SCARTE02281000EA 0 EUR
SCARTE02281000 SCARTE02282500
Tetrahydrofuran stabilised, Multisolvent®
Tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O
Mw: 72.11
Teplota varu: 66
Teplota tavenia: –108.5 °C
Hustota: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –21.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005356
Číslo CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
OSN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM