Tlačiť
Divinylbenzene (mixture of isomers) stabilizovaný, technická kvalita, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Stabilizácia: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M-Clarity™ quality level = MQ200
414565-250ML 414565-1L
SIAL414565-250MLEA 124.35 EUR
SIAL414565-250ML SIAL414565-1L
Divinylbenzene (mixture of isomers) stabilizovaný, technická kvalita, Sigma-Aldrich®
Divinylbenzene (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₀H₁₀
Číslo MDL: MFCD01778656
Číslo CAS: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5