Tlačiť
Divinylbenzene (mixture of isomers) stabilizovaný, technická kvalita, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Stabilizácia: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M-Clarity™ quality level = MQ100
169099-1L 169099-250ML
SIAL169099-1LEA 374.65 EUR
SIAL169099-1L SIAL169099-250ML
Divinylbenzene (mixture of isomers) stabilizovaný, technická kvalita, Sigma-Aldrich®
Divinylbenzene (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₀H₁₀
Číslo MDL: MFCD01778656
Číslo CAS: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5