Methanol ≥99.8% for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
K977-1LEA
196.95
EUR
K977-1L
K977-4L
Methanol ≥99.8% for HPLC
Methanol
Vzorec:
CH₃OH Teplota varu: 64,6 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –98 °C Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 11 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004595 Číslo CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 OSN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Abs. at 210 nm | <0.8 |
Abs. at 220 nm | ≤0.4 |
Abs.@230 nm | ≤0.2 |
Abs. at 240 nm | ≤0.1 |
Abs. at 260 nm | ≤0.04 |
Abs.@280 – 400 nm | ≤0.01 |
Carbonyl Compounds | ≤0.001% |
Color (APHA) | ≤10 |
Purity | ≥99.8% |
Residue After Evaporation | ≤0.001% |
Solubility (30%, Water) | Pass |
Substances Darkened by Sulphuric Acid | Pass |
Substances Reducing Permanganate Test | Pass |
Titrable Acid | ≤0.0003 meq/g |
Titrable Base | ≤0.0002 meq/g |
Water | ≤0.1% |