Tlačiť
Kyselina octová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
45726-1L-F 45726-2.5L-F
SIAL45726-1L-FEA 154.62 EUR
SIAL45726-1L-F SIAL45726-2.5L-F
Kyselina octová, Sigma-Aldrich®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60.05
Teplota varu: 118
Teplota tavenia: 17
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38.5
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
OSN: 2789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM