Tlačiť
1,1-Dimethoxyacetone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
170216-100ML 170216-500ML
SIAL170216-100MLEA 69.39 EUR
SIAL170216-100ML SIAL170216-500ML
1,1-Dimethoxyacetone, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimethoxyacetone
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Teplota varu: 143 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 1,0041 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008758
Číslo CAS: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
OSN: 1224
ADR: 3,III