Tlačiť
Dusičnan zinečnatý hexahydrát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16282.22 A16282.36
A16282.22EA 48.13 EUR
A16282.22 A16282.36
Dusičnan zinečnatý hexahydrát ≥98%
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Vzorec: ZnN₂O₆·6H₂O
Teplota varu: ∼105 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 36 °C
Hustota: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149889
Číslo CAS: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
OSN: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10273