Tlačiť

zinek, powder, extra_pure

Dodávateľ: SCHARLAB
Nebezpečí

CI01450500 CI01451000
SCARCI01450500EA 0 EUR
SCARCI01450500 SCARCI01451000
zinek, powder, extra_pure
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Hustota: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
OSN: 1436
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,10255

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR