Tlačiť
Diethoxy(dimethyl)silane
Dodávateľ: abcr
Synonymá: Dimethyldiethoxysilane
SID4121.0 AB111080.0100
ABCRSID4121.0EA 0 EUR
ABCRSID4121.0 ABCRAB111080.0100
Diethoxy(dimethyl)silane
Diethoxy(dimethyl)silane
Vzorec: C₆H₁₆O₂Si
Teplota varu: 114 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –87 °C
Hustota: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009068
Číslo CAS: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
OSN: 2380
ADR: 3,II