Diethoxy(dimethyl)silane
Dodávateľ: abcr
Synonymá:
Dimethyldiethoxysilane
SID4121.0
AB111080.0100
ABCRSID4121.0EA
0
EUR
ABCRSID4121.0
ABCRAB111080.0100
Diethoxy(dimethyl)silane
Diethoxy(dimethyl)silane
Vzorec:
C₆H₁₆O₂Si Teplota varu: 114 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –87 °C Hustota: 0,853 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00009068 Číslo CAS: 78-62-6 EINECS: 201-127-6 OSN: 2380 ADR: 3,II |