Tlačiť
Vinyltrimethylsilane
Dodávateľ: abcr
Synonymá: Trimethyl(vinyl)silane
AB109192.0010 AB109192.0025
ABCRAB109192.0010EA 0 EUR
ABCRAB109192.0010 ABCRAB109192.0025
Vinyltrimethylsilane
Vinyltrimethylsilane
Vzorec: C₅H₁₂Si
Teplota varu: 55 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,7038 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008606
Číslo CAS: 754-05-2
EINECS: 212-042-9