Ethanol (untaxed) in water ≥70% (v/v) Ph. Helv., Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
02877-2.5L
02877-1L
02877-2.5LEA
0
EUR
02877-2.5L
02877-1L
Ethanol (untaxed) in water ≥70% (v/v) Ph. Helv., Riedel-de Haën™
Ethanol
Pozor: Untaxed for license holders only
Vzorec:
C₂H₅OH Teplota varu: 77 °C Hustota: 0,886 g/cm3 Teplota vzplanutia: 22 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003568 Číslo CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 OSN: 1170 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance of the substance | complying |
Identity (IR) | complying |
Assay | 69.2 - 71.5 Vol.% |
Density (D 20/20) | 0.883 - 0.889 |
Non-volatile matter | Max. 25 mg/l |
Acidity or alkalinity | complying |
Acetaldehyde & Acetale (GC) | Max. 8 Vol.ppm |
Benzene (GC) | Max. 2 Vol.ppm |
Methanol (GC) | Max. 150 Vol.ppm |
Impurities (GC) total | Max. 250 Vol.ppm |
Volatile impurities (GC) | complying |