Tlačiť
Ethidiumbromid 10 mg/ml in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
46067-250ML-F 46067-50ML-F
SIAL46067-250ML-FEA 649.42 EUR
SIAL46067-250ML-F SIAL46067-50ML-F
Ethidiumbromid 10 mg/ml in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Ethidiumbromid
Vzorec: C₂₁H₂₀BrN₃
Číslo MDL: MFCD00011724
Číslo CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6