Tlačiť
2,4,6-Trimethylbenzyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-2-Chloroisodurene, α-Chloro-1,2,4,6-tetramethylbenzene, α2-Chloroisodurene, alpha-2-Chloroisodurene, 1-(Chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene
159780050 159780250
ACRO159780050EA 47.73 EUR
ACRO159780050 ACRO159780250
2,4,6-Trimethylbenzyl chloride 98%
2,4,6-Trimethylbenzyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₃Cl
Teplota varu: 114…115 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 34…38 °C
Teplota vzplanutia: 106 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000901
Číslo CAS: 1585-16-6
EINECS: 216-440-3
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %