Tlačiť
Trichloro(phenyl)silane
Dodávateľ: abcr
Nebezpečí
AB111339.0025 AB111339.0500 AB111339.0250
ABCRAB111339.0025EA 0 EUR
ABCRAB111339.0025 ABCRAB111339.0500 ABCRAB111339.0250
Trichloro(phenyl)silane
Trichloro(phenyl)silane
Vzorec: C₆H₅Cl₃Si
Teplota varu: 201 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 1,315 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000479
Číslo CAS: 98-13-5
EINECS: 202-640-8
OSN: 1804
ADR: 8,II