Tlačiť
Microcentrifuge tubes, 1,5 ml
Dodávateľ: HEATHROW
HS4323 HS4323K
HEATHS4323EA 32.85 EUR
HEATHS4323 HEATHS4323K
Microcentrifuge tubes, 1,5 ml
Zkumavky Mikrozkumavky centrifugační
PP, graduated, with flat caps.
  • Autoclavable
  • DNase, RNase and pyrogen free