Tlačiť
Silicone oil, 100 cSt 47 V 100
Dodávateľ: VWR Chemicals
84542.290EA 193.74 EUR
84542.290 84542.460
Silicone oil, 100 cSt 47 V 100
Silicone oil
Hustota: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 321 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00132673
Číslo CAS: 63148-62-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Recommended working temperature -5 to +200°C
Viscosity (25°C) 92 - 108 cSt