Tlačiť
1,1-Dimethylguanidinium sulphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N,N-Dimethylguanidine sulphate, 1,1-Dimethylguanidine sulphate(2:1)
408350500 408351000 408350100
ACRO408350500EA 243.48 EUR
ACRO408350500 ACRO408351000 ACRO408350100
1,1-Dimethylguanidinium sulphate 98%
1,1-Dimethylguanidinium sulphate
Vzorec: C₆H₂₀N₆O₄S
Teplota tavenia: 280 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013131
Číslo CAS: 598-65-2
EINECS: 209-946-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %