Tlačiť
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
158399-10G 158399-2.5G 158399-50G
SIAL158399-10GEA 70.2 EUR
SIAL158399-10G SIAL158399-2.5G SIAL158399-50G
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I), Sigma-Aldrich®
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Vzorec: C₂₀H₂₄O₆
Číslo MDL: MFCD00005098
Číslo CAS: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3