Tlačiť
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzo-18-crown 6-Ether
243980010 243980050
ACRO243980010EA 59.68 EUR
ACRO243980010 ACRO243980050
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) 97%
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Vzorec: C₁₆H₂₄O₆
Mw: 312.36
Teplota tavenia: 40…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062741
Číslo CAS: 14098-24-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥96.0 %