Tlačiť
9-Acridone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
400250100 400250250
ACRO400250100EA 175.69 EUR
ACRO400250100 ACRO400250250
9-Acridone 99%
9-Acridone
Vzorec: C₁₃H₉NO
Teplota tavenia: 360…362 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005019
Číslo CAS: 578-95-0
EINECS: 209-434-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %