Tlačiť
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 9-Aminoacridine hydrochloride hydrate, Acridin-9-amine hydrochloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
A38401-25G A38401-5G
SIALA38401-25GEA 80.51 EUR
SIALA38401-25G SIALA38401-5G
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate, Sigma-Aldrich®
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
Vzorec: C₁₃H₁₁ClN₂·1H₂O
Mw: 248.71
Číslo MDL: MFCD00150071
Číslo CAS: 52417-22-8
EINECS: 205-145-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III