Tlačiť
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate ≥97.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 9-Aminoacridine hydrochloride hydrate, Acridin-9-amine hydrochloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01112.0025 8.01112.0100
8.01112.0025EA 97.34 EUR
8.01112.0025 8.01112.0100
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate ≥97.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
Vzorec: C₁₃H₁₁ClN₂·1H₂O
Mw: 248.71
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150071
Číslo CAS: 52417-22-8
EINECS: 205-145-5
OSN: 2811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
CAS 52417-22-8
Hill Formula C₁₃H₁₁ClN₂ * H₂O
Chemical formula C₁₃H₁₀N₂ *HCl* H₂O
Molar Mass 248.71 g/mol
Melting Point 240 - 244 °C
Solubility 3.3 g/l
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance) ≥ 97,0 %(m)
Loss on drying 6,0 - 8,0 %(m)
Identity (IR) conforms