Tlačiť
Chlorid titaničitý 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Titanium tetrachloride
377741000 377748000
377741000.EA 144 EUR
377741000. 377748000.
Chlorid titaničitý 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Chlorid titaničitý
Vzorec: Cl₄Ti
Mw: 189.69
Teplota varu: 136
Teplota tavenia: 136.2
Hustota: 1.72
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011267
Číslo CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
OSN: 2922
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,09555
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to dark brown Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M