Tlačiť
Sulfurylchlorid 1.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
378151000 378158000
378151000.EA 85.44 EUR
378151000. 378158000.
Sulfurylchlorid 1.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Sulfurylchlorid
Vzorec: Cl₂O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011451
Číslo CAS: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
OSN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M